Bicina, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01910.9010
1.01910.9010EA 0 EUR
1.01910.9010
Bicina, Millipore®
N,N-Bis(2-hidroxietil)glicina
Formula: C₆H₁₃NO₄
Pto. de fusión: 185…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004295
Núm. CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1