Ácido (etiltio)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Ethylthio)aceticacid
L04743.06
L04743.14
L04743.06EA
37.1
EUR
L04743.06
L04743.14
Ácido (etiltio)acético ≥97%
Ácido (etiltio)acético
Purity: 97%
CAS No.: 627-04-3
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CO2H
Formula Weight: 120.18
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 117-118°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00021769
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. Ebullición: 117…118 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: –8,5 °C Densidad: 1,1497 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021769 Núm. CAS: 627-04-3 EINECS: 210-979-8 UN: 3265 ADR: 8,III |