Ácido (metiltio)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22531.14 B22531.03 B22531.06
B22531.14EA 255 EUR
B22531.14 B22531.03 B22531.06
Ácido (metiltio)acético ≥98%
Ácido (metiltio)acético
Purity: 98% CAS No.: 2444-37-3 Molecular Formula: CH3SCH2CO2H Formula Weight: 106.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Stench Melting Point: 13-14° Boiling Point: 99-100°/4mm Beilstein Reference: 1740201 MDL No.: MFCD00075444
Formula: C₃H₆O₂S
Pto. Ebullición: 99…100 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 13…14 °C
Densidad: 1,224
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075444
Núm. CAS: 2444-37-3
EINECS: 219-483-6