(Metiltio)acetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24285.14
B24285.22
B24285.14EA
68.5
EUR
B24285.14
B24285.22
(Metiltio)acetato de etilo ≥98%
(Metiltio)acetato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 4455-13-4
Molecular Formula: CH3SCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 1744999
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009182
Formula:
C₅H₁₀O₂S Pto. Ebullición: 176 °C Densidad: 1,06 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009182 Núm. CAS: 4455-13-4 EINECS: 224-700-2 UN: 3272 ADR: 3,III |