L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-2-Metil-5-(1-metilvinil)ciclohex-2-en-1-ona
A13900.0B A13900.18 A13900.30
A13900.0BEA 325 EUR
A13900.0B A13900.18 A13900.30
L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona ≥98%
L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona
Purity: 98% CAS No.: 6485-40-1 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 0.959 Refractive Index: 1.4990 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 2206714 Optical Rotation: -61° (neat) MDL No.: MFCD00001578
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 228…230 °C
Pto. de fusión: 25,2 °C
Densidad: 0,959
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001578
Núm. CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5