L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-2-Metil-5-(1-metilvinil)ciclohex-2-en-1-ona
154590050 154591000 154595000
ACRO154590050EA 25.5 EUR
ACRO154590050 ACRO154591000 ACRO154595000
L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona 99%
L-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 25,2 °C
Densidad: 0,958 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Número MDL: MFCD00001578
Núm. CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.956 to 0.961
Specific optical rotation -57° to -62° (20°C, 589 nm) (neat)