(R)-(+)-Limoneno 96% no estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: D(+)-Limoneno, (R)-(+)-Dipenteno, (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)ciclohexeno, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dieno
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 31.4 EUR
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-Limoneno 96% no estabilizado
(R)-(+)-Limoneno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 175.5
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0.8405 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062991
Núm. CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05515
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)