DTE (DL-ditioeritritol) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DTE, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol
A10138.03
A10138.06
A10138.14
A10138.03EA
34.3
EUR
A10138.03
A10138.06
A10138.14
DTE (DL-ditioeritritol) ≥99%
1,4-Ditioeritrita
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Stench
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063750 Núm. CAS: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 ADR: 9, |