DTE (DL-ditioeritritol), Millipore®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: DTE, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24511.0005 1.24511.0025
1.24511.0005EA 106 EUR
1.24511.0005 1.24511.0025
DTE (DL-ditioeritritol), Millipore®
1,4-Ditioeritrita
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063750
Núm. CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8