DTE (DL-ditioeritritol) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 39.4 EUR
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
DTE (DL-ditioeritritol) 99+%
1,4-Ditioeritrita
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063750
Núm. CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless