L(-)-Triptófano ≥98.5% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T0541-25G
T0541-100G
TCIAT0541-25GEA
28
EUR
TCIAT0541-25G
TCIAT0541-100G
L(-)-Triptófano ≥98.5% (by HPLC, titration analysis)
L(-)-Triptófano
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Pto. de fusión: 282°C Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064340 Núm. CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Índice Merck: 14,09797 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.5 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.5 % |
Specific rotation [a]20/D | -30.5 to -32.5 deg (C=1, H2O) |