D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona (sintético) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-2-Metil-5-(1-metilvinil)ciclohex-2-en-1-ona
377840250 377841000
ACRO377840250EA 40.8 EUR
ACRO377840250 ACRO377841000
D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona (sintético) 98%
D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: ? 15 °C
Densidad: 0,956 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062997
Núm. CAS: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.955 to 0.960
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20°C, 589 nm) (neat)