D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona (naturale) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150680250 150681000
ACRO150680250EA 38.9 EUR
ACRO150680250 ACRO150681000
D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona (naturale) 96%
D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona
Formula: C₁₀H₁₄O
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ? 15 °C
Densidad: 0,956 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Número MDL: MFCD00062997
Núm. CAS: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.953 to 0.962
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20°C, 589 nm) (neat)