D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Metil-5-(1-metilvinil)ciclohex-2-en-1-ona
L07130.14
L07130.22
L07130.14EA
48.6
EUR
L07130.14
L07130.22
D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona 96%
D-p-Menta-1(6),8-dien-2-ona
Purity: 96%
CAS No.: 2244-16-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2042970
Merck Reference: 14,1874
Optical Rotation: +59° (neat)
MDL No.: MFCD00062997
Formula:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Pto. Ebullición: 228…230 °C Pto. de fusión: ? 15 °C Densidad: 0,959 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062997 Núm. CAS: 2244-16-8 EINECS: 218-827-2 Índice Merck: 14,1874 |