Carbonato de bis(triclorometilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bis(trichloromethyl) carbonate
A14932.06
A14932.14
A14932.22
A14932.06EA
39.1
EUR
A14932.06
A14932.14
A14932.22
Carbonato de bis(triclorometilo) ≥98%
Carbonato de bis(triclorometilo)
Purity: 98%
CAS No.: 32315-10-9
Molecular Formula: C3Cl6O3
Formula Weight: 296.75
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-91°
Boiling Point: 203-206°
Beilstein Reference: 1787583
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00062848
Formula:
C₃Cl₆O₃ MW: 296.75 g/mol Pto. Ebullición: 203…206 °C Pto. de fusión: 77…91 °C Densidad: 1.600 |
Número MDL:
MFCD00062848 Núm. CAS: 32315-10-9 EINECS: 250-986-3 UN: 2928 ADR: 6.1 II |