Carbonato de bis(triclorometilo) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(trichloromethyl) carbonate
258950050 258950100 258950500 258952500
ACRO258950050EA 49.9 EUR
ACRO258950050 ACRO258950100 ACRO258950500 ACRO258952500
Carbonato de bis(triclorometilo) 99%
Carbonato de bis(triclorometilo)
Formula: C₃Cl₆O₃
MW: 296.75 g/mol
Pto. Ebullición: 203…206 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 77…81 °C
Densidad: 1.78 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062848
Núm. CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
Assay ≥98.5 %