Carbonato de bis(triclorometilo), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100 8.14283.1000
8.14283.0005EA 56.6 EUR
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100 8.14283.1000
Carbonato de bis(triclorometilo), Sigma-Aldrich®
Carbonato de bis(triclorometilo)
Formula: C₃Cl₆O₃
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 77…81 °C
Densidad: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062848
Núm. CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 77 - 81 °C
Molar Mass 296.75 g/mol
Boiling Point 105 °C (30 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (90 °C)
Density 1.6 g/cm3 (20 °C)