Ortobenzoato de trietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
378760050 378760250
ACRO378760050EA 38.3 EUR
ACRO378760050 ACRO378760250
Ortobenzoato de trietilo 97%
Ortobenzoato de trietilo
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Pto. de inflamación: 96 °C
Número MDL: MFCD00009222
Núm. CAS: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %