Ortobenzoato de trimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Trimetoximetil)benceno
A10270.09 A10270.18 A10270.30
A10270.09EA 57 EUR
A10270.09 A10270.18 A10270.30
Ortobenzoato de trimetilo ≥98%
Ortobenzoato de trimetilo
Purity: 98% CAS No.: 707-07-3 Molecular Formula: (C6H5)C(OCH3)3 Formula Weight: 182.22 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4890 Boiling Point: 87-88°/7mm Beilstein Reference: 777623 MDL No.: MFCD00008474
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (7 mmHg)
Densidad: 1,060
Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008474
Núm. CAS: 707-07-3
EINECS: 211-897-5