Ortobenzoato de trimetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
172920100
172920500
ACRO172920100EA
58
EUR
ACRO172920100
ACRO172920500
Ortobenzoato de trimetilo 97%
Ortobenzoato de trimetilo
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 87…88 °C (7 mmHg) Pto. de inflamación: 82 °C |
Número MDL:
MFCD00008474 Núm. CAS: 707-07-3 EINECS: 211-897-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |