Dopamina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
122000100 122000250 122001000
ACRO122000100EA 72.5 EUR
ACRO122000100 ACRO122000250 ACRO122001000
Dopamina clorhidrato 99%
Dopamina clorhidrato
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 241…243 °C
Densidad: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012898
Núm. CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm