Dopamina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 3,4-dihidroxifenetilamonio
A11136.14 A11136.06 A11136.22
A11136.14EA 133 EUR
A11136.14 A11136.06 A11136.22
Dopamina clorhidrato 99%
Dopamina clorhidrato
Purity: 99% CAS No.: 62-31-7 Molecular Formula: C8H11NO2.HCl Formula Weight: 189.64 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 243-250° Beilstein Reference: 3656720 Merck Reference: 14,3421 MDL No.: MFCD00012898
A neurotransmitter and vasopressor that modulates cortical activation
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189.64
Pto. de fusión: 243…250 °C
Densidad: 1.356 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00012898
Núm. CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8