4-(2-Aminoetil)fenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
140610050
140610250
ACRO140610050EA
70.8
EUR
ACRO140610050
ACRO140610250
4-(2-Aminoetil)fenol 97%
4-(2-Aminoetil)fenol
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 175…181 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 158…163 °C |
Número MDL:
MFCD00008193 Núm. CAS: 51-67-2 EINECS: 200-115-8 UN: 3263 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 163 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |