4-(2-Aminoetil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0302-1G A0302-25G A0302-250G
TCIAA0302-1GEA 16 EUR
TCIAA0302-1G TCIAA0302-25G TCIAA0302-250G
4-(2-Aminoetil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Aminoetil)fenol
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 325 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 164 °C
Número MDL: MFCD00008193
Núm. CAS: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
Índice Merck: 14,09835
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae5d24f9ffe4f1b64869dd67da5ce5d6eb3ce9f3&vid=ae5d24f9ffe4f1b64869dd67da5ce5d6eb3ce9f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency