4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 4-hidroxifenetilamonio
A12220.06 A12220.14
A12220.06EA 32.8 EUR
A12220.06 A12220.14
4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato 98%
4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato
Purity: 98% CAS No.: 60-19-5 Molecular Formula: C8H11NO.HCl Formula Weight: 173.65 Melting Point: 271-274° Beilstein Reference: 3627058 Merck Reference: 14,9835 MDL No.: MFCD00012901
Formula: C₈H₁₂ClNO
MW: 173,64 g/mol
Pto. de fusión: 271…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012901
Núm. CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Índice Merck: 14,9835