4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 4-hidroxifenetilamonio
422380050 422380250 422381000
ACRO422380050EA 36 EUR
ACRO422380050 ACRO422380250 ACRO422381000
4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato 99%
4-(2-Aminoetil)fenol clorhidrato
Formula: C₈H₁₂ClNO
Pto. Ebullición: 269 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 271…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012901
Núm. CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow