1-(3-Aminopropil)imidazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A14169.50 A14169.18 A14169.30
A14169.50EA 0 EUR
A14169.50 A14169.18 A14169.30
1-(3-Aminopropil)imidazol 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Purity: 98% CAS No.: 5036-48-6 Molecular Formula: C6H11N3 Formula Weight: 125.18 Flash Point: 154°(309°F) Refractive Index: 1.5190 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: -68° Boiling Point: 296° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00009819
Formula: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Pto. Ebullición: 296 °C
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 1,062
Pto. de inflamación: 154 °C (309 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009819
Núm. CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
ADR: 8,II