1-(3-Aminopropil)imidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Aminopropil)-1H-imidazol, Imidazol-1-propilamina
351940500 351942500
ACRO351940500EA 53.2 EUR
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropil)imidazol 98%
1-(3-Aminopropil)imidazol
Formula: C₆H₁₁N₃
Pto. de fusión: –68 °C
Pto. de inflamación: 154 °C
Número MDL: MFCD00009819
Núm. CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
UN: 2735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %