1-(4-Metoxifenil)imidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Metoxifenil)-1H-imidazol
B25621.06
B25621.03
B25621.06EA
123
EUR
B25621.06
B25621.03
1-(4-Metoxifenil)imidazol ≥98%
1-(4-Metoxifenil)imidazol
Purity: 98%
CAS No.: 10040-95-6
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 120°/0.1mm
MDL No.: MFCD00060492
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174.2 g/mol Pto. Ebullición: 120 °C (0.1 mmHg) Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060492 Núm. CAS: 10040-95-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...