Acetonitrilo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. Merck declare the EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula:
H₃CCN Pto. Ebullición: 81,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –45,7 °C Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001878 Núm. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II IR: 01-2119471307-38 Índice Merck: 13,00071 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 g/mol |
Boiling Point | 81.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 %(V) |
Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 524 °C |