Tris(perfluorobutil)amina MS standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
A19126.03 A19126.06 A19126.14
A19126.03EA 41 EUR
A19126.03 A19126.06 A19126.14
Tris(perfluorobutil)amina MS standard
Tris(perfluorobutil)amina
CAS No.: 311-89-7 Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N Formula Weight: 671.10 Refractive Index: 1.2890 Melting Point: -52° Boiling Point: 177-180° MDL No.: MFCD00000436
Formula: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Pto. Ebullición: 177…180 °C
Pto. de fusión: –52 °C
Densidad: 1.880
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000436
Núm. CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1