Tris(perfluorobutil)amina tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Perfluorotributilamina, Heptacosafluorotributilamina
A19712.06
A19712.14
A19712.06EA
19.8
EUR
A19712.06
A19712.14
Tris(perfluorobutil)amina tech. 90%, grado técnico
Tris(perfluorobutil)amina
Purity: 90%
CAS No.: 311-89-7
Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N
Formula Weight: 671.10
Refractive Index: 1.2890
Melting Point: -52°
Boiling Point: 177-180°
Beilstein Reference: 1813883
MDL No.: MFCD00000436
Formula:
C₁₂F₂₇N MW: 671.1 g/mol Pto. Ebullición: 177…180 °C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 1.880 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000436 Núm. CAS: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |