4-(Dimetilamino)benzofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20389.06
B20389.14
B20389.22
B20389.06EA
64.7
EUR
B20389.06
B20389.14
B20389.22
4-(Dimetilamino)benzofenona 98%
4-(Dimetilamino)benzofenona
Purity: 98%
CAS No.: 530-44-9
Molecular Formula: C15H15NO
Formula Weight: 225.29
Melting Point: 88-90°
Merck Reference: 14,3233
MDL No.: MFCD00008311
Formula:
C₁₅H₁₅NO Pto. Ebullición: 245…250 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 88…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008311 Núm. CAS: 530-44-9 EINECS: 208-478-4 Índice Merck: 14,3233 |