4'-terc-Butilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: p-tert-Butylacetophenone
A13615.03 A13615.06
A13615.03EA 34.5 EUR
A13615.03 A13615.06
4'-terc-Butilacetofenona ≥98%
4'-terc-Butilacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 943-27-1 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: 17-18° (dimorphic) Boiling Point: 107-108°/5mm MDL No.: MFCD00017256
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 17…18 °C (dimorphic)
Densidad: 0,964
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017256
Núm. CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3