4'-terc-Butilacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 87.8 EUR
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-terc-Butilacetofenona 98%
4'-terc-Butilacetofenona
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Número MDL: MFCD00017256
Núm. CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %