1,2-Dibenzoilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Benzoilbenzofenona
L01592.03
L01592.MD
L01592.03EA
69.4
EUR
L01592.03
L01592.MD
1,2-Dibenzoilbenceno ≥97%
1,2-Dibenzoilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 1159-86-0
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Melting Point: 145-148°
Beilstein Reference: 789077
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ MW: 286.33 g/mol Pto. Ebullición: 424 Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003078 Núm. CAS: 1159-86-0 EINECS: 214-597-2 |