3,3'-Diaminobencidina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamina, DAB
112080050 112080250
ACRO112080050EA 62.2 EUR
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobencidina 98+%
3,3'-Diaminobencidina
Formula: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Pto. de fusión: 176…180 °C
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007725
Núm. CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %