4-terc-Butil-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-terc-Butil-1,2-fenilendiamina, 4-terc-Butilbenceno-1,2-diamina
H32205.PG H32205.03 H32205.06
H32205.PGEA 0 EUR
H32205.PG H32205.03 H32205.06
4-terc-Butil-o-fenilendiamina 97%
4-terc-Butil-o-fenilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 68176-57-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Melting Point: 98-100° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052695
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052695
Núm. CAS: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III