Acetonitrilo, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cianuro de metilo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00016.1000
1.00016.2500
1.00016.1000EA
175
EUR
1.00016.1000
1.00016.2500
Acetonitrilo, Uvasol® para espectroscopia, Supelco®
Acetonitrilo
Formula:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Pto. Ebullición: 81.6 Pto. de fusión: –45.7 °C Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001878 Núm. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II IR: 01-2119471307-38 Índice Merck: 13,00071 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 |
Boiling Point | 81.6 °C |
Vapor Pressure | 97 hPA |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17% |
Density | 0.786 g/cm³ |
pH | (H₂0) N/A |
Ignition Point | 524 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |