Acetonitrilo, SupraSolv® GC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
MQ100
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
1.00017.1000EA 107 EUR
1.00017.1000 1.00017.2500 1.00017.4000
Acetonitrilo, SupraSolv® GC, Supelco®
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45.7 °C
Densidad: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -45.7 C
Molar Mass 41.05
Boiling Point 81.6 C
Vapor Pressure 97 hPA
Flash Point 2 C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %
Density 0.786 g/cm3
pH (H20) N/A
Ignition Point 524 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid