Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
152070250 152071000
ACRO152070250EA 123 EUR
ACRO152070250 ACRO152071000
Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo 99%
Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo
Formula: C₁₂H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 225 - 230 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008434
Núm. CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %