Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21926.06
B21926.14
B21926.06EA
40.8
EUR
B21926.06
B21926.14
Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo ≥98%
Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo
Purity: 98%
CAS No.: 2672-58-4
Molecular Formula: C12H12O6
Formula Weight: 252.22
Melting Point: 144-147°
Beilstein Reference: 2219698
Formula:
C₁₂H₁₂O₆ Pto. Ebullición: 225…230 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 144…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008434 Núm. CAS: 2672-58-4 EINECS: 220-215-5 |