2,2'-(Propano-1,3-diildiimino)bis[2-(hidroximetil)propano-1,3-diol] ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
Purity: 98+%
CAS No.: 64431-96-5
Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Formula Weight: 282.34
Physical Form: Powder
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD00004689
Formula:
C₁₁H₂₆N₂O₆ MW: 282,34 g/mol Pto. de fusión: 168…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004689 Núm. CAS: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |