1,3-Dibenzoilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 3-Benzoilbenzofenona
A12768.06 A12768.14
A12768.06EA 70.9 EUR
A12768.06 A12768.14
1,3-Dibenzoilbenceno ≥98%
1,3-Dibenzoilbenceno
Purity: 98+% CAS No.: 3770-82-9 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Melting Point: 98-99° Beilstein Reference: 1973337
Formula: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Pto. de fusión: 98…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014086
Núm. CAS: 3770-82-9
EINECS: 223-210-6