3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etan-1-ona
A10341.06
A10341.14
A10341.06EA
54.6
EUR
A10341.06
A10341.14
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona ≥98%
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 30071-93-3
Molecular Formula: C10H6F6O
Formula Weight: 256.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 85°/8mm
Beilstein Reference: 2384789
MDL No.: MFCD00009910
Formula:
C₁₀H₆F₆O MW: 256,15 g/mol Pto. Ebullición: 85 °C (8 mmHg) Densidad: 1,422 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009910 Núm. CAS: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |