5-Iodo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Iodo-α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno, 1-Iodo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 1,3-Bis(trifluorometil)-5-iodobenceno, 3,5-Bis(trifluorometil)iodobenceno
A10878.06 A10878.14
A10878.06EA 68.5 EUR
A10878.06 A10878.14
5-Iodo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥97%
5-Iodo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Purity: 97+% CAS No.: 328-73-4 Molecular Formula: C8H3F6I Formula Weight: 340.01 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4645 Boiling Point: 62-64°/12mm Beilstein Reference: 2461627 MDL No.: MFCD00040837
Formula: C₈H₃F₆I
MW: 340,01 g/mol
Pto. Ebullición: 62…64 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,919
Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040837
Núm. CAS: 328-73-4