2,6-Difluoro-4-iodofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32080.03
H32080.09
H32080.03EA
46.3
EUR
H32080.03
H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodofenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodofenol
Purity: 99%
CAS No.: 950858-06-7
Molecular Formula: C6H3F2IO
Formula Weight: 255.99
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD09907951
Formula:
C₆H₃F₂IO Pto. de fusión: 70…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09907951 Núm. CAS: 950858-06-7 |