3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22634.03
B22634.06
B22634.03EA
51.2
EUR
B22634.03
B22634.06
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona ≥97%
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona
Purity: 97%
CAS No.: 2478-38-8
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.2
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1966119
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 117…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008748 Núm. CAS: 2478-38-8 EINECS: 219-610-5 |