Alcohol 3,5-dinitrobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H32669.06
H32669.14
H32669.22
H32669.06EA
68.5
EUR
H32669.06
H32669.14
H32669.22
Alcohol 3,5-dinitrobencílico ≥98%
Alcohol 3,5-dinitrobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 71022-43-0
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.13
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 2054388
Formula:
C₇H₆N₂O₅ MW: 198,14 g/mol Pto. de fusión: 88…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007235 Núm. CAS: 71022-43-0 EINECS: 275-131-1 |