1,4-Diaminobutano dihidrocloruro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dicloruro de tetrametilendiamonio, Tetrametilendiamina dihidrocloruro
A18312.22 A18312.14
A18312.22EA 216 EUR
A18312.22 A18312.14
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro 99%
1,4-Diaminobutano dihidrocloruro
Purity: 99% CAS No.: 333-93-7 Molecular Formula: HCl.H2N(CH2)4NH2.HCl Formula Weight: 161.08 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3906680 Merck Reference: 14,7947 MDL No.: MFCD00012526
Formula: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161,07 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012526
Núm. CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
Índice Merck: 14,7947